6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309202-1G OR309202-5G
APOSOR309202-1GEA 175 EUR
APOSOR309202-1G APOSOR309202-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08706312
CAS nummer: 73568-35-1