6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 303 EUR
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254736
CAS nummer: 92513-40-1