6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309212-1G OR309212-5G
APOSOR309212-1GEA 295 EUR
APOSOR309212-1G APOSOR309212-5G
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787825
CAS nummer: 92525-74-1