7,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 285 EUR
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272453
CAS nummer: 871217-91-3