7-Bromoquinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309241-1G OR309241-5G
APOSOR309241-1GEA 0 EUR
APOSOR309241-1G APOSOR309241-5G
7-Bromoquinolin-4-ol
7-Bromoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659037
CAS nummer: 82121-06-0