3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 296 EUR
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01536959
CAS nummer: 118-13-8
EINECS: 204-236-7