5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G
OR30929-1G
OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA
32.2
EUR
APOSOR30929-10G
APOSOR30929-1G
APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Formule:
C₆H₄BrNO₃ Smeltpunt: 40…41 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095027 CAS nummer: 27684-84-0 |