2-Amino-5-bromophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 22 EUR
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095028
CAS nummer: 38191-34-3