4-Bromo-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-5-bromoanisole, 2-Methoxy-4-bromoaniline
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 155 EUR
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Bromo-o-anisidine 98%
4-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01204266
CAS nummer: 59557-91-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III