2,4-Diaminopyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30933-1G OR30933-25G OR30933-5G
APOSOR30933-1GEA 22 EUR
APOSOR30933-1G APOSOR30933-25G APOSOR30933-5G
2,4-Diaminopyrimidine 96%
2,4-Diaminopyrimidine
Formule: C₄H₆N₄
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038023
CAS nummer: 156-81-0
EINECS: 205-862-3