4-Amino-3-bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309338-1G OR309338-5G
APOSOR309338-1GEA 488 EUR
APOSOR309338-1G APOSOR309338-5G
4-Amino-3-bromoquinoline
4-Amino-3-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234502
CAS nummer: 36825-36-2