4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 22 EUR
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
4-Bromo-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₇BrO₂
Smeltpunt: 77…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00029748
CAS nummer: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3