2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 128 EUR
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 59666-16-9