3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 73 EUR
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
3-Aminopyridine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 135…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035596
CAS nummer: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III