Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30947-1G OR30947-5G
APOSOR30947-1GEA 0 EUR
APOSOR30947-1G APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411723
CAS nummer: 173435-41-1