2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-2,6-dichloro-4-methylpyridine
OR30949-1G OR30949-5G
APOSOR30949-1GEA 35.1 EUR
APOSOR30949-1G APOSOR30949-5G
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320814
CAS nummer: 129432-25-3