3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30951-1G OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA 135 EUR
APOSOR30951-1G APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃
Smeltpunt: 170…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780767
CAS nummer: 95095-84-4