3-Amino-6-methylpyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30962-1G OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA 23.4 EUR
APOSOR30962-1G APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazine
3-Amino-6-methylpyridazine
Formule: C₅H₇N₃
Smeltpunt: 223…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569899
CAS nummer: 18591-82-7