2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2-(but-1-yl)-1,3-benzoxazole
OR30963-10G OR30963-1G
APOSOR30963-10GEA 0 EUR
APOSOR30963-10G APOSOR30963-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 885949-91-7