3-Amino-1-benzylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30968-1G OR30968-5G OR30968-25G
APOSOR30968-1GEA 22 EUR
APOSOR30968-1G APOSOR30968-5G APOSOR30968-25G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038444
CAS nummer: 60407-35-4