tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-3-ethylpiperidine, N1-BOC protected
OR30969-1G OR30969-250MG OR30969-500MG OR30969-2.5G OR30969-5G
APOSOR30969-1GEA 435 EUR
APOSOR30969-1G APOSOR30969-250MG APOSOR30969-500MG APOSOR30969-2.5G APOSOR30969-5G
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840263
CAS nummer: 1158759-09-1