Methyl-3-phenylpropionate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30978-100G OR30978-25G OR30978-500G
APOSOR30978-100GEA 0 EUR
APOSOR30978-100G APOSOR30978-25G APOSOR30978-500G
Methyl-3-phenylpropionate 98%
Methyl-3-phenylpropionate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Kookpunt: 236…239 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017209
CAS nummer: 103-25-3