3-Amino-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30984-1G OR30984-5G OR30984-25G
APOSOR30984-1GEA 22 EUR
APOSOR30984-1G APOSOR30984-5G APOSOR30984-25G
3-Amino-1H-indazole
3-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182045
CAS nummer: 874-05-5