4-Chlorosalicylaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30987-1G OR30987-5G
APOSOR30987-1GEA 22 EUR
APOSOR30987-1G APOSOR30987-5G
4-Chlorosalicylaldehyde
4-Chlorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Kookpunt: 230 °C
Smeltpunt: 47…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06252499
CAS nummer: 2420-26-0