1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30991-1G OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA 22 EUR
APOSOR30991-1G APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Kookpunt: 88…90 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419800
CAS nummer: 27258-32-8