2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30993-1G OR30993-250MG
APOSOR30993-1GEA 40.9 EUR
APOSOR30993-1G APOSOR30993-250MG
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02253186
CAS nummer: 24279-74-1