3-Quinolinecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 22 EUR
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinolinecarbaldehyde
3-Quinolinecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006768
CAS nummer: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7