5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31-250MG OR31-1G
APOSOR31-250MGEA 51.2 EUR
APOSOR31-250MG APOSOR31-1G
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791215
CAS nummer: 166196-61-8