4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3100-1G OR3100-250MG OR3100-500MG OR3100-2.5G OR3100-5G
APOSOR3100-1GEA 172 EUR
APOSOR3100-1G APOSOR3100-250MG APOSOR3100-500MG APOSOR3100-2.5G APOSOR3100-5G
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368271
CAS nummer: 5193-84-0