Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310011-1G OR310011-500MG
APOSOR310011-1GEA 338 EUR
APOSOR310011-1G APOSOR310011-500MG
Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Ethyl-6-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-1(13),5,7,9,11- pentaen-3-yl}hexanoate
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00376486
CAS nummer: 300815-53-6