(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310031-1G OR310031-500MG
APOSOR310031-1GEA 541 EUR
APOSOR310031-1G APOSOR310031-500MG
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
(2S)-2-Amino-N,N-dimethyl-2-phenylacetamide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20444426
CAS nummer: 367259-26-5