1H-Indole-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Indole-2-carbonitrile
OR310037-1G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 149 EUR
APOSOR310037-1G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00187566
CAS nummer: 36193-65-4