3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 184 EUR
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C9H5ClN2O2
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864191
CAS nummer: 20254-76-6