5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310068-1G OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA 541 EUR
APOSOR310068-1G APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Formule: C₁₁H₈ClIN₂
Smeltpunt: 136…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22373657
CAS nummer: 1356397-46-0