7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310110-1G OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA 806 EUR
APOSOR310110-1G APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Formule: C₁₄H₁₅NO₄
Smeltpunt: 139…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00868668
CAS nummer: 25392-50-1