6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310132-1G OR310132-500MG
APOSOR310132-1GEA 676 EUR
APOSOR310132-1G APOSOR310132-500MG
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12924304
CAS nummer: 1138220-76-4