3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
OR310133-1G OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA 164 EUR
APOSOR310133-1G APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03840415
CAS nummer: 74003-63-7