1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 676 EUR
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265322
CAS nummer: 887573-44-6