Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR310146-1G
OR310146-500MG
APOSOR310146-1GEA
122
EUR
APOSOR310146-1G
APOSOR310146-500MG
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Methyl (2S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate
Formule:
C₁₃H₂₁NO₄ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD02179273 CAS nummer: 186268-77-9 |