Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31017-1G OR31017-250MG
APOSOR31017-1GEA 83.3 EUR
APOSOR31017-1G APOSOR31017-250MG
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Methyl-5-cyano-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800949
CAS nummer: 84437-12-7