8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310191-1G OR310191-500MG
APOSOR310191-1GEA 900 EUR
APOSOR310191-1G APOSOR310191-500MG
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
8-Bromo-6-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22126122
CAS nummer: 1373348-94-7