4'-Demethylepipodophyllotoxin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3101T-5G OR3101T-1G OR3101T-10G
APOSOR3101T-5GEA 117 EUR
APOSOR3101T-5G APOSOR3101T-1G APOSOR3101T-10G
4'-Demethylepipodophyllotoxin
4'-Demethylepipodophyllotoxin
A potent inhibitor of microtubule assembly.
Formule: C₂₁H₂₀O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00189421
CAS nummer: 6559-91-7