5-Bromo-1,4-benzodioxane 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
OR310217-1G OR310217-5G
APOSOR310217-1GEA 128 EUR
APOSOR310217-1G APOSOR310217-5G
5-Bromo-1,4-benzodioxane 96%
5-Bromo-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095029
CAS nummer: 58328-39-5