2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310354-1G OR310354-25G OR310354-5G
APOSOR310354-1GEA 67.2 EUR
APOSOR310354-1G APOSOR310354-25G APOSOR310354-5G
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₂ClN₃
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697145
CAS nummer: 1753-50-0