1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR310371-1G OR310371-5G
APOSOR310371-1GEA 22 EUR
APOSOR310371-1G APOSOR310371-5G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Smeltpunt: 168…172 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22377802
CAS nummer: 119752-83-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II