tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3104-1G OR3104-250MG OR3104-100MG
APOSOR3104-1GEA 228 EUR
APOSOR3104-1G APOSOR3104-250MG APOSOR3104-100MG
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367734
CAS nummer: 886766-60-5