N-Boc-3-ethylpiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, N-Boc-3-Ethylpiperazine
OR3105-1G OR3105-5G
APOSOR3105-1GEA 92.1 EUR
APOSOR3105-1G APOSOR3105-5G
N-Boc-3-ethylpiperazine
N-Boc-3-ethylpiperazine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367735
CAS nummer: 438049-35-5