5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR31053-5G OR31053-10G OR31053-25G
APOSOR31053-5GEA 26.3 EUR
APOSOR31053-5G APOSOR31053-10G APOSOR31053-25G
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Smeltpunt: 114…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01740554
CAS nummer: 1762-34-1