(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2R)-2-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR3106-100G OR3106-25G OR3106-10G
APOSOR3106-100GEA 454 EUR
APOSOR3106-100G APOSOR3106-25G APOSOR3106-10G
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine 98%
(R)-1-Boc-2-Methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862120
CAS nummer: 170033-47-3