4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310636-1G OR310636-25G OR310636-5G
APOSOR310636-1GEA 38 EUR
APOSOR310636-1G APOSOR310636-25G APOSOR310636-5G
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Formule: C₁₄H₈N₂
Smeltpunt: 236…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013805
CAS nummer: 1591-30-6